Learn More
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen
PumpMaster Kanister- und Fasspumpe eignet sich hervorragend zum Abfüllen, Umfüllen und Entleeren von Kanistern und Fässern
Marke: Buerkle™ 5202-3000
163.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mittels Handkolben wird ein Überdruck erzeugt, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde drückt.
- Der Auslaufhahn erlaubt auch die Entnahme geringer Flüssigkeitsmengen.
- Die Pumpe wird mit einem flexiblen und im Durchmesser variabel verstellbaren Stopfen auf den Kanister montiert.
- Es werden keine speziellen Gewinde-Adapter benötigt.
- Passend für Kanisteröffnungen von 46,5 mm bis 60 mm Durchmesser.
- Das Tauchrohr hat eine Länge von 95 cm und kann je nach Behältergröße gekürzt werden.
- Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen Größen
Spezifikation
Für petrochemische Flüssigkeiten | |
46,5 bis 60 mm | |
Polyethylen/Polypropylen | |
Chemische Beständigkeit | |
Blaugrau | |
3 Stopfen in verschiedenen Größen |
95 cm | |
Kanister und Fässer | |
950 mm | |
Behälterpumpe | |
8 l/min |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen > Beschreibung:Blaugrau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur