Learn More
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen
PumpMaster Kanister- und Fasspumpe eignet sich hervorragend zum Abfüllen, Umfüllen und Entleeren von Kanistern und Fässern
Marke: Buerkle™ 5202-1000
226.87 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Handpumpe wird verwendet, um Überdruck zu erzeugen, der die Flüssigkeit aus dem Behälter drückt. Der Absperrhahn ermöglicht auch die Extraktion kleiner Mengen Flüssigkeit. Die Containerpumpe PumpMaster wird am Behälter mit einem flexiblen Stopfen mit variablem und verstellbarem Durchmesser montiert. Es sind keine speziellen Gewindeadapter erforderlich. PumpMaster passt auf alle handelsüblichen Behälteröffnungen mit einem Durchmesser von 46,5 mm bis 60 mm. Das Eintauchrohr hat eine Länge von 95 cm und kann je nach Größe des Behälters gekürzt werden.Spezifikation
Für Säuren und chemische Flüssigkeiten | |
Zylinder, Kanister | |
950 mm | |
Behälterpumpe | |
8 l/min |
46,5 bis 60 mm | |
Polyethylen/Polypropylen | |
Chemische Beständigkeit | |
Grün | |
3 Vakuum- und Druckausgleichsventile in verschiedenen Größen, FKM-Dichtungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen > Beschreibung: Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur