Learn More
asecos™ SL-CLASSIC-UB Untertischschrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3061989230620
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: komplett aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Zertifikate
- typgeprüft gemäß EN 14727
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
Spezifikation
konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert | |
570 mm | |
Säuren- und Laugenunterbauschrank SL-CLASSIC-UB Modell SL.060.110.UB.2T in Lichtgrau, Inneneinrichtung mit 2 x Tablarauszug (Werkstoffplatte/PP) | |
570 x 1100 x 600 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
562 mm | |
2 | |
Melaminharz, laminiert | |
489 mm | |
FP-Platte |
2 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
531 mm | |
531 x 489 x 562 mm | |
Flügel | |
600 mm | |
2 | |
Ausziehbar | |
1100 mm | |
Hellgrau | |
Untertischschrank für Säuren und Alkalien |