Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 11542932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
11mm
17mm
23mm
25mm
35mm
57mm
62mm
67mm
105mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
8mm
14mm
20,3mm
26,5mm
28,5mm
40,5mm
64mm
69mm
74mm
116,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11542932
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Laboranwendungen.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Härte 46/55 IRHD
Länge (metrisch) 38,5mm
Menge 10/Packung
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 35mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 40,5mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen