Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Halter für Pipettenboxen aus Acryl
Lagern Sie Beutel, Boxen, Pipettenkanister oder einzeln verpackte serologische Pipetten mit 1 bis 100 ml Kapazität.
Marke: Thermo Scientific™ 5810-0004
359.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie Beutel, Boxen, Pipettendosen oder auch einzeln verpackte serologische Pipetten von 1 bis 100 ml im Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenboxenhalter aus Acryl auf. Die Fächer sind für die Aufnahme von 1 Pipettenbox bemessen (Öffnung 5.75 in., 14.6 cm breit) und enthalten Trennwände, die auch entnommen werden können, um ein größeres Fassungsvermögen zu erreichen.
- Transparente Aufbewahrungsboxen aus Acryl ermöglichen eine klare Sicht auf den Inhalt und eine ordentliche Aufbewahrung kleiner Laborartikel in Reichweite
- Hält einer kurzen Exposition gegenüber verdünnten Säuren stand, aber Basen—Alkohole, organische Lösungsmittel und starke Säuren können unmittelbare Schäden verursachen
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
Spezifikation
Pipettenkastenhalter | |
1 bis 100 ml Serologische Pipetten | |
4 | |
1 | |
8.9 x 41.6 x 29.2 cm | |
3,5 in. | |
16,4 in. | |
11,5 in. |
Halter für Pipetten, schrägstehend | |
Acryl | |
Rechteckig | |
1/Packung | |
8,9 cm | |
41,6 cm | |
29,2 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7411027010 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 5810-0004 |
7448407010 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2025 | 5810-0004 |
7392639010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 5810-0004 |
7450062010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 5810-0004 |
7434140010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 5810-0004 |
Begrenzte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.