Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Silberfärbemittel für Massenspektrometrie
Färben Sie Proteine in Polyacrylamid-Gelen reversibel, um Banden zu identifizieren, und entfärben Sie die Gelstücke anschließend für die Analyse mittels Massenspektrometrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 24600
297.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10404005
  • 318.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt des Kits:
• Silberfärbungs-Sensibilisator, 2 ml
• Silberfärbungsverstärker, 25 ml
• Silberfärbungsentwickler, 500 ml
• Silberfärbemittel, 500 ml
• Silber-Entfärbungsreagenz A, 4 ml
• Silber-Entfernungsreagenz B, 14 ml
Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern
Kolorimetrisch
Silberfärbung
1 L
In-Gel-Detektion
Silber
Pierce™
Protein
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK397889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number24600
ChargennummerZK397889A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number24600
ChargennummerZH392648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number24600
ChargennummerZH392648A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number24600
ChargennummerZF388401A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number24600
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Silberfärbemittel für Massenspektrometrie > Kit; 1 l-Kit