Learn More
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
Marke:  asecos™ 30752015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926026
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für die Verwendung im Freien
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: vollständig verzinkte und pulverbeschichtete strukturierte Oberfläche und Edelstahlsockel
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbarer Drehhebel (Türen auch mit Profilzylinderschloss erhältlich, kompatibel mit Schließsystem)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und in der Rückwand
Spezifikation
Spezifikation
Standard-Innenausstattung für 2 Gasflaschen mit 50 l
370 mm
400 x 706 x 2149 mm
Für die sichere und vorschriftsmäßige Außenlagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen
2070 mm
GOD.215.070.WDFWR
pulverbeschichtet glatt
706 mm
Hellgrau
Gasflaschenschrank
400 mm
370 x 695 x 2070 mm
Festes Fenster, Scharniere rechts
2149 mm
Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l
1
101,00 kg
695 mm
Stahl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
asecos™ G-OD Gasflaschenschrank > Beschreibung: Festes Sichtfenster, Anz. Türen: 1, Inhalt: Standard-Innenausstattung für Gasflaschen mit 2 x 50 l