Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Silver Stain Kit
Artikelnummer. 10096113 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
3 x 1 l
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10096113
Marke: Thermo Scientific™ 24612
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stain proteins in 1D and 2D gels with this rapid, ultra-sensitive and versatile silver stain system that yields consistent and reliable results.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit is a rapid, ultra-sensitive and versatile silver stain system for protein detection in polyacrylamide gels, yielding consistent and reliable results with many 1D and 2D gel types for both first-time and experienced users.
Das Pierce Silver Stain Kit ist eine metallische Silber (Ag)-Proteinfärbung, die einen überaus klaren und einheitlichen Gel-Hintergrund ergibt, und dies bei erstklassigen Färbeergebnissen mit hoher Empfindlichkeit bei jeder Anwendung. In Standard-Minigelen sind Proteine bei mehr als 0,25 ng pro Bande oder Punkt nachweisbar. Das Protokoll wurde für Flexibilität optimiert, indem es ein Schnellverfahren oder eine Fixierung und Färbung über Nacht zulässt, ohne Abstriche bei der Qualität der Färbung (Sensitivität oder Klarheit). Eine kurze (einminütige) Sensibilisierung, die nach der Gelfixierung erfolgt, ermöglicht Ergebnisse ohne den sonst typischen dunklen oder fleckigen Hintergrund, der oft bei selbst hergestellten oder anderen kommerziell verfügbaren Silberfärbungen auftritt. Diese Eigenschaft ist bei der densitometrischen Analyse silbergefärbter Gele besonders sinnvoll.
Leistungsmerkmale:
  • Sensible Silberfärbung – Erkennung von Proteinen bei 0,25 ng; gleiche oder höhere Empfindlichkeit als einfarbige metallische Silberfärbungen von anderen Anbietern
  • Klarer Hintergrund – Methode erzeugt intensiv gefärbte Proteingele mit schwacher Hintergrundfarbe und geringen Schattierungen oder Anomalien
  • Robuste Leistung – Reagenzien und Protokoll sorgen für ausgezeichnete Färbung selbst bei großen Unterschieden im Anwenderverfahren
  • Schnelles, flexibles Protokoll – das gesamte Standardverfahren dauert nicht länger als 1,5 Stunden; bestimmte Schritte können jedoch über Nacht durchgeführt oder verkürzt werden bei nur minimalen Auswirkungen
  • Gute Kompatibilität mit Gelen – hervorragende Färbeergebnisse mit verschiedenen kommerziellen Fertiggelen für Minigelsysteme und Puffersystemen für SDS-PAGE
  • Kompatibel mit vielen Arbeitsabläufen – sanfte chemische Rezeptur gewährleistet Eignung für Massenspektrometrie, Sequenzierung und weitere nachgelagerte Verfahren, die eine Entfärbung und Proteinrückgewinnung erfordern
Zusätzliche Funktionen:
  • Gelfixierung kann in 30 Minuten oder über Nacht abgeschlossen werden
  • Gelfärbung kann innerhalb von 5 min bis 20 h durchgeführt werden, je nach gewünschter Empfindlichkeit
Lieferumfang:
Sensibilisator, Färbemittel, Entwicklungs- und Verstärkungslösungen (1,03 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 20 Mini-Gele (SDS-PAGE)
• Silberfärbungs-Sensibilisator, 2 ml
• Silberfärbemittel, 500 ml
• Silberfärbungsverstärker, 25 ml
• Silberfärbungsentwickler, 500 ml
Lagerung bei Raumtemperatur.
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Marker oder Farbstoff Silber
Produkttyp Färbekit
Produktlinie Pierce
Menge 1 l
Zielmolekül Protein
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pierce silver stain kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, silvernitrate