Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-Amine Compound
MA(PEG)n: Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständigen Methyl- und Amingruppen mit 4 bis 24 PEG-Einheiten; für Oberflächenmodifikationen und Anwendungen zur Pegylierung von Molekülen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26114
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11811415
  • 472.00 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-Verbindungen sind Polyethylenglykol-Reagenzien mit endständigen Methyl- und Amingruppen, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Oberflächenmodifikation und Pegylierung von Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 PEG-Einheiten.
MA(PEG)n-Verbindungen haben die Form Methyl-PEGn-Amin und sind ideal für Derivatisierungen von Oberflächen und Molekülen mit diskreten Zahlen (n = 4, 8, 12, 24) von Ethylenglykolgruppen. Geeignet für jede aminreaktive Chemie (z. B. EDC oder NHS-Ester) zur PEGylierung von Oberflächen, Proteinen oder anderen Molekülen mit einer genauen Anzahl hydrophiler, nicht immunogener PEG-Einheiten.
Leistungsmerkmale:
  • Reine Verbindungen einer spezifischen Größe gewährleisten die vollständige Kontrolle der PEGylierung
  • Geradkettige Verbindungen mit einfachem endständigem primärem Amin
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Modifikationsverfahren
Empfohlen für:
  • PEGylieren von Carboxylat- oder Amin-Oberflächen Hinzufügen einer inerten Masse zu Proteinen, Immunogene, Arzneimittel-Verbindungen und Sonden Verbessern der Löslichkeit (Verringern der Aggregation) von Proteinen oder Peptiden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen Schützen von Proteinen vor Proteolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aldehyd
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
12 Ethylenglykol-Einheiten
100 mg
Aminverbindung
Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Amin, primäres Amin
Fest
Wasser
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE393731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number26114
ChargennummerXH360818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2022 Catalog Number26114
ChargennummerVG301881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2020 Catalog Number26114
ChargennummerTL280485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2018 Catalog Number26114
ChargennummerSE240101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number26114
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-Amine Compound > MA(PEG)12; 100 mg