Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ DB0509W
951.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13285459
  • 985.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig, strohfarben
Gepuffertes Peptonwasser
Mikrobiologische Medien
Gehäuse 20L
10°bis 30 °C
Dry-Bags™, ohne Filter
10 Stück/Packung
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer225800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberDB0509W
Chargennummer225799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberDB0509W
Chargennummer204018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberDB0509W
Chargennummer204015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberDB0509W
Chargennummer186828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberDB0509W
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser > 10/Packung; je