Learn More
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss
Handliche Rundflaschen aus HDPE mit Klappverschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
Marke:  Buerkle™ 0308-0500
2.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11892323
  • 3.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
  • Flasche HDPE transparent, Verschluss PP
  • Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
  • Preiswert und formschön
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Geeignet für Lebensmittel
1
Ja
182 mm
Schnappverschluss
Transparent
HDPE
25 mm
Rund
3 mm
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss > Kapazität:500 ml