Learn More
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 43 02 2095
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11510615
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
43,2 mm
500
Grau, Rot
Butyl, PTFE
2,5 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse > Butyl rot/PTFE grau, 2,5 mm Dicke, 55° Shore A