Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting-Substrat
Acridan-basiertes Chemilumineszenz- und Chemifluoreszenz-HRP-Substrat für den Western-Blot-Nachweis mit Röntgenfilmen oder CCD- oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten.
Marke: Thermo Scientific™ 32132
248.50 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus Substrate ist ein Akridan-basiertes chemilumineszentes und chemifluoreszierendes Substrat, um Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD oder Laser-basierten Bildeinheiten zu erkennen.
Pierce ECL Plus Substrate ist ein chemilumineszierendes und chemifluoreszierendes Substrat, das Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD-Kameradokumentationssystemen oder Laser-basierten Bildeinheiten erkennt. Das Pierce ECL Plus-Substrat erzeugt bei der Reaktion mit HRP Acridiniumester. Da diese Ester-Zwischenprodukte mit Peroxid reagieren, erzeugen sie ein starkes und lang anhaltendes Chemilumineszenz-Signal, das mittels Röntgenfilm-CCD-Bildgebung erfasst werden kann. Zudem führt das Substrat zu einem stabilen Fluoreszenzsignal, das mit Fluoreszenz-Imagern erfasst werden kann. Das Pierce ECL Plus Substrat ermöglicht den Nachweis des Zielproteins auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Pikogrammbereich, wenn zur Untersuchung geeignete Konzentrationen von Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. Der große dynamische Bereich, die hohe Empfindlichkeit und das lang anhaltende Signal machen Pierce ECL Plus Substrat zu einer ausgezeichneten Wahl für Western Bloting.
Leistungsmerkmale:
- Anwenderfreundlich — Ersatz für das nicht mehr erhältliche GE ECL Plus Substrat ohne erneute Optimierung
- Höhere Empfindlichkeit — Messergebnisse sind möglich bis in den unteren Pikogrammbereich
- Längere Signaldauer — anhaltende Lichtleistung für bis zu fünf Stunden
- Weitere Bildgebungsoptionen — Röntgen-, CCD- oder Laser-basierte Bildeinheiten
- Kostengünstiger — Hohe Qualität und Leistung zu einem niedrigeren Preis als ähnliche Substrate von anderen Anbietern'
Spezifikation
ECL Plus Western-Blotting-Substrat, 100 ml, Chemilumineszenz-Nachweismethode, HRP-Substrat, chemisches Substrat, anwenderfreundlich, höhere Empfindlichkeit, längere Signaldauer, 4 °C Lagerungstemperatur, für Proteinassays und -analyse, Western Blotting | |
Chemolumineszenz | |
Proteinbiologie, Proteinassays und -analyse, Western Blotting | |
Pierce™ | |
HRP | |
10 Mini-Gel-Blots; 1000 cm2-Membran | |
2 °C bis 8 °C |
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrocellulose, PVDF | |
100 ml-Kit | |
Niedriges Pikogramm bis mittleres Femtogramm | |
Nachweis-Reagenz A, 100 ml, Nachweis-Reagenz B, 2.5 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, 1,4-dioxane
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen