Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Mit Thermo Scientific Pierce Zeba Farbstoff und Säulen zur Biotinentfernung und Filterplatten ermöglichen Sie die schnelle und effiziente Entfernung nicht reagierender Fluoreszenzfarbstoffe, Biotin, Reduktionsmittel und Crosslinker aus Proteinproben.
Marke:  Thermo Scientific™ A44301
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16685344
  • 512.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Zentrifugationssäule
Zeba™
5 ml
Raumtemperatur
Firmeneigenes Harz
25 Säulen
1 bis 2 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK403838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA44301
ChargennummerZG398124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog NumberA44301
ChargennummerZE394462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog NumberA44301
ChargennummerZB377109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA44301
ChargennummerYK377110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA44301
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL > Zeba™ Spin-Säulen für die Farbstoff- und Biotinentfernung, 5 ml; 25 Säulen