Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein A
Verwenden Sie dieses Kit für die Aufreinigung von Immunglobulinen vor der Protein A-Verdauung.
Marke: Thermo Scientific™ 60114-101
1296.26 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein A. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen..
Die SMART Digest Fraktionierungsprotein-A-Großkits enthalten Beads (entweder nicht-magnetisch oder magnetisch, das magnetische ermöglicht die Automatisierung), die auf Grund der spezifischen und starken Affinität zur Bindung an den Fc-Teil des Moleküls auf die Aufreinigung von Immunglobulinen abzielen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Die anschließende Verdauung kann bei Bedarf mit SMART Digest Enzymen erleichtert werden.
Spezifikation
SMART Digest Großkit zur Protein-A-Fraktionierung, nicht magnetisch, löslich | |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
SMART Digest Harz, löslich, lose, nicht magnetisch | |
SMART Digest | |
SMART Digest Harz, löslich, lose, nicht magnetisch |
Protein A | |
Trypsin | |
Probenvorbereitung für Immunocapture und Proteinverdauung | |
Immunocapture |