Learn More
Norell™ J Young NMR-Ventile aus Borosilikatglas
Marke:  Norell S-5-600-JY-8-YELLOW
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12802316
  • 132.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
203 mm
J Young NMR-Ventil
600-MHz-Röhrchen
Je 1
Borosilikatglas
600 MHz
Innengelenk
Name des Produkts
Norell™ J Young NMR-Ventile aus Borosilikatglas > Länge: 203 mm; Leistung: 600 MHz