Learn More
Mettler Toledo™ Probeschalen für Feuchtemessgeräte
Für Halogen- und Infrarot-Feuchtebestimmer
Marke:  Mettler Toledo™ 13865
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15979405
  • 123.59 € / 80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auswahl an waschbaren, wiederverwendbaren Wannen aus Edelstahl mit Chromnickel für halogenhaltige Feuchtebestimmer oder Pfannen aus Aluminium oder Edelstahl für alle Mettler Toledo Feuchtigkeitsanalysatoren.
  • 3.75 in. (96mm) Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschalen – Packung mit 80 Stk.
Rund
Für Mettler Toledo LJ16 Infrarot-Feuchtigkeits-Analysegerät
Aluminium
Probenschale
88.9 mm
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Probeschalen für Feuchtemessgeräte > Für LJ16 Feuchtigkeitsanalysegerät; Aluminium