Learn More
Corning™ Epidermale Wachstumsfaktoren, EGF-Protein
Erhöht die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen
Marke:  Corning™ 356001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593600
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
  • Maus-EGF isoliert aus Unterkieferdrüsen männlicher Mäuse und in gefriergetrockneter Form geliefert
  • EGF mit Rezeptor-Gütegrad wurde mittels DEAE-Chromatographie weiter gereinigt, bis ein Reinheitsgrad von >98 % erreicht war
  • Humaner EGF, der als Rekombinant ausE. coli gewonnen und in gefriergetrockneter Form geliefert wird
  • Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
  • Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
  • Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Naturfarben
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden
1 μ g
Submaxilläre Drüsen der männlichen Maus
Wachstumsfaktor
Aus Ammoniumacetat lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O rekonstituieren
> 95 % nach SDS-PAGE und > 80 % nach pH 9,9 PAGE
Maus
Name des Produkts
Corning™ Epidermale Wachstumsfaktoren, EGF-Protein > 1 mg; Kultur-Gütegrad