Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads
Bietet eine schnelle, bequeme Methode für die manuelle und automatisierte magnetische Isolierung von IgA- und IgG-Proteinen mithilfe von Affinitätsbindung. Die Beads können mit dem breitesten Spektrum an Antikörperspezies und Unterklassen verwendet werden (auch wenn die Identität der Unterklassen nicht bestimmt wurde).
Marke:  Cytiva 17152104011150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15752442
  • 172.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Ihre “Blumenkohl ähnliche” Struktur verleiht Sera-Mag Beads ein hohes Bindungsvermögen.
  • Schnelle und einfache IgA- und IgG-Aufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Affinitätsreinigung
1 μm
2 °C bis 8 °C
1 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads > 1 ml
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado