Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ konzentrierte Pufferspeicher (10X und 20X)
Sparen Sie Zeit mit Pierce konzentrierten Puffer-Stammlösungen (10X und 20X) mit einfachen Verdünnungen, um Ihr Experiment ohne Einbußen bei Qualität oder Konsistenz zu beschleunigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 28363
84.64 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10493415
  • 94.75 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klar
10 X
Tris-Glycin Puffer
Tris-Glycin-Gelelektrophorese
Transferpuffer
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2–8 °C
Pierce™
1 l
8,5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK403711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number28363
ChargennummerZI392555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number28363
ChargennummerZG391345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number28363
ChargennummerZF388338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number28363
ChargennummerZB367055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number28363
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ konzentrierte Pufferspeicher (10X und 20X) > Pierce 10X Tris-Glycin-Puffer, 1 l