Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Nativer Laufpuffer (10x)
Zur Verwendung mit NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gelen
Marke:  Invitrogen™ LC2672
36.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11539066
  • 61.50 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Für native Lauf-Bedingungen sollten der Tris-Glycin native Laufpuffer und native Probenpuffer mit NuPAGE™ Tris-Acetat-Gelen verwendet werden.
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gele mit dem Tris-Glycine Native Laufpuffer, um native Proteine besser als mit dem Tris-Glycin-Gelsystem aufzutrennen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laufpuffer
Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, Novex™ TRIS-Glycin-Gele
Novex™
10 X
Flüssigkeit
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3040237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC2672_LITL18 PROMO,LC2672
Chargennummer2497587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2672_LITL18 PROMO,LC2672
Chargennummer2497591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2672_LITL18 PROMO,LC2672
Chargennummer2519693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2672_LITL18 PROMO,LC2672
Chargennummer2549613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2672_LITL18 PROMO,LC2672
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Nativer Laufpuffer (10x) > 500 ml