Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10 X Pulver, pH 7.4, Fisher BioReagents
Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X Powder provides a convenient way to make 1 L of 10X stock PBS solution.
Marke: Fisher BioReagents BP665-1
26.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24341" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bietet eine praktische Möglichkeit, 1 l von 10X PBS-Lösung zu erstellen
- Es ist nicht mehr erforderlich, einzelne Komponenten zu wiegen und zu mischen
- Nach der Rekonstitution in Reinstwasser wie z. B. BP2819 ergibt jedes Paket 1 l einer 10X PBS-Lösung, die 1.37 M NaCl, 0.027 M KCl und 0.119 M Phosphate enthält
- Getestet auf Abwesenheit von DNase, RNase und Protease
- PBS ist ein Standardpuffer, der in vielen biochemischen Anwendungen zur Aufrechterhaltung des pH-Werts verwendet wird
- Nur für Laborforschung vorgesehen.
Spezifikation
Weiß | |
Folienverpackungen | |
Fest |
Raumtemperatur | |
2 x 1 l |
Sicherheit und Handhabung
- PBS Phosphate Buffered Saline
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%