Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15374875
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15374875
Marke: Gibco™ 10010023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) kein Calcium und Magnesium. Diese PBS wird ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot hergestellt. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Farbe Klar
Konzentration 1 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen von Zellen vor der Dissoziation; Verdünnen von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien; Transport von Zellen oder Gewebe
pH 7,4
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Verpackung Bottle
Sterilität Steril gefiltert
Enthält No Calcium, No Magnesium
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 280 bis 315 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.