Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents
Häufig verwendeter Puffer
Marke: Fisher BioReagents BP399-1
38.39 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Häufig verwendeter Puffer
- Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit der konzentrierten Fisher BioReagents 10x PBS-Lösung – einfach nach Bedarf verdünnen
- 10x-Lösung enthält 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl und 0,119 M Phosphate
- Der pH-Wert einer 1x-Lösung aus dieser konzentrierten Lösung beträgt ∼7,4. Um eine 1x-Lösung vorzubereiten, mischen Sie eine Einheit des Fisher BioReagents 10x PBS-Lösung mit 9 Einheiten von Reinstwasser, wie z. B. BP2819
- Gefiltert und getestet auf Fehlen von DNase, RNase und Protease
- PBS wird in vielen biochemischen Anwendungen zur Aufrechterhaltung des pH-Werts verwendet
- Nur für Laborforschung vorgesehen
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Nalgene Poly Flasche | |
1L | |
Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents > Nalgene Poly-Flasche; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur