Learn More
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ O-phthaldialdehyd Reagenzlösung (OPA)
Artikelnummer. 10530054 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
945 mL
Packungsgröße:
945 Milliliter
Artikelnummer. 10530054
Marke: Thermo Scientific™ 26025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige Lösung aus O-Phthalaldehyd, einem fluoreszierenden, aminreaktiven HPLC-Reagenz zur Markierung vor oder nach der Säulebehandlung zur Messung von Peptiden oder Aminosäuren (An. 340 nm, Em. 455 nm).
Thermo Scientific™ Pierce Fluoraldehyd (OPA) Reagenz ist eine gebrauchsfertige Lösung aus O-Phthalaldehyd, einem fluoreszierenden Vorsäulen- oder Nachsäulen-Derivatisierungsreagenz für die Erkennung und Quantifizierung von Peptiden oder Aminosäuren in HPLC.
Das Fluoraldehyd-Reagenz enthält OPA (O-Phthalaldehyd), das mit primären Aminen von Aminosäuren, Peptiden und Proteinen reagiert, um fluoreszierende Detektion und Quantifizierung zu ermöglichen. Das Reagenz, das als Protein- oder Peptid-Assay-Reagenz oder als Vor- oder Nachsäulen-Detektionsreagenz für die Aminosäurenanalyse (HPLC) verwendet werden kann. Die Reaktion von OPA mit Proteinen und Peptiden liefert lineare Ergebnisse über einen breiten Bereich an Konzentrationen. Die Fluoraldehyd-Reagenzienlösung wird gebrauchsfertig geliefert und ermöglicht eine schnelle Quantifizierung von Proteinen oder Peptiden in Lösung.
Leistungsmerkmale:
  • Für die Vor- oder Nachsäulen-Derivatisierung bei Fluoreszenzdetektion und -quantifizierung
  • Reagiert mit allen primären amaminhaltigen Analyten, um fluoreszierende Isoindolderivate zu erzielen
  • Ermöglicht eine genaue Messung der Zusammensetzung und des absoluten Protein-Peptid-Gehalts
  • Ideal für die Arbeit mit rekombinanten Proteinen und synthetischen Peptiden
  • Kann für Fluoreszenzprotein- oder -peptidtests verwendet werden
  • Vorsäulen-Derivatisierungsgemische können ohne Verarbeitung in LC injiziert werden
Reagenzeigenschaften:
  • Rezeptur: 0,8 mg/ml O-Phthalaldehyd (OPA) in proprietärem Puffer, pH 10
  • Form: Transparente, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
  • Reaktiv gegenüber: Primäre Amine (–NH2)
  • Nachweis: Fluoreszenz (Erregung/Emission = 340 nm/455 nm)
  • Applikation: Vor- oder Nachsäulenderivatisierung für die Detektion durch HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp o-Phthaldialdehyd
Chemische Reaktivität Amin
Produktlinie Fluoraldehyd
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C unter Stickstoff, geschützt vor oxidierenden Reagenzien und direktem Sonnenlicht lagern.
Marker oder Farbstoff OPA (o-Phthaldialdehyd)
Nachweisverfahren Fluoreszent
Menge 945 mL
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoraldehyde o-Phthaldialdehyde Reagent Solution (OPA)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,2-mercaptoethanol