Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 660 nm Protein-Assay-Reagenz
Rot-zu-grün (A 660 nm), gebrauchsfertig, Reinigungsmittel- und Reduktionsmittel-kompatibles Assay-Reagenz, zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zum Proteinstandard.
Marke: Thermo Scientific™ 22660
201.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24379" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 660 nm-Proteinassay bietet eine schnelle, gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung zur Quantifizierung der Proteinkonzentration.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Der gebrauchsfertige Pierce 660 nm-Proteinassay ermöglicht eine schnelle kolorimetrische Messung der Proteinkonzentration. Der Assay ist linearer als Coomassie-basierte Bradford-Assays und kompatibel mit höheren Konzentrationen der meisten Detergenzien, Reduktionsmittel und anderer häufig verwendeter Reagenzien. Das zusätzlich erhältliche Kompatibilitätsreagenz für ionische Detergenzien (IDCR) verstärkt die Detergenzienkompatibilität und macht den Pierce 660 nm-Proteinassay zum einzigen geeigneten Proteinassay für Proben, die Laemmli-SDS-Probenpuffer mit Bromophenolblau enthalten.Der Pierce 660 nm-Proteinassay führt zwar zu 37 % mehr Proteinvariationen als bei Assays wie dem BCA-Proteinassay, dennoch machen die einfache Anwendung mit nur einem Reagenz und die größere Substanzkompatibilität den 660 nm-Assay zur praktischen Lösung für viele Routineanwendungen. Der Pierce 660 nm-Proteinassay kann im Reagenzglas oder auf Mikrotiterplatten durchgeführt werden.
Der Assay basiert auf einem proprietären Farbstoff-Metall-Komplex, der im sauren Medium an Proteine bindet. Nach dem Binden färbt sich der rötliche Farbstoff-Metall-Komplex grün. Die darauf folgende Absorptionsverschiebung ist bei Wellenlängen um 660 nm (645 bis 670) messbar. Der Farbstoff interagiert hauptsächlich mit basischen Rückständen in Proteinen, zum Beispiel Histidin, Arginin und Lysin sowie in geringerem Maße Tyrosin, Tryptophan und Phenylalanin.
Besondere Merkmale:
Vielseitig – einsetzbar mit mehr Detergenzien und Reduktionsmitteln als andere farbstoffbasierte Assays
Schnell – einzelnes Reagenz ermöglicht einfaches Mischen und Ablesen ohne Vorbereitung von Verfahrensreagenzien
Genau – entstehende Standardkurven sind linearer sind als bei der Bradford-Assay-Methode
Flexibel – Assay kann in Reagenzgläsern oder Mikrotiterplatten durchgeführt werden
Probensparend – erfordert für Testverfahren nur 10 μl in Mikrotiterplatten bzw. 100 μl in Reagenzgläsern
Praktisch – Verwendung ohne zeitaufwändige Reagenzangleichung dank Lagerung bei Raumtemperatur
Enthält:
Kit enthält Pierce 660 nm Assayreagenz und sieben vorverdünnte Albumin-Proteinanalysestandards
Spezifikation
Den Assay bei Raumtemperatur lagern. | |
Proteinassayreagenz | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
750 ml |
Pierce 660 nm-Proteinassay-Reagenz | |
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
500 Assays in Röhrchen oder 5000 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce(R) 660nm Protein Assay Reagent, 750 mL.
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol