Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 90205
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
- Universelles und spezielles Indikatorpapier – einfache pH-Messung
- Durch die Lieferung auf Kunststoffrollen wird das universelles und spezielle Indikatorpapier vor externen Einwirkungen geschützt.
- Stets einsatzbereit.
- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert kann abgelesen werden. Die pH-Messung gestaltet sich also sehr einfach.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Rolle | |
Je 1 |
0.5 bis 5.5 | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 | |
pH-Papier |