Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 90209
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
- Universelles und spezielles Indikatorpapier – einfache pH-Messung
- Durch die Lieferung auf Kunststoffrollen wird das universelles und spezielle Indikatorpapier vor externen Einwirkungen geschützt.
- Stets einsatzbereit.
- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert kann abgelesen werden. Die pH-Messung gestaltet sich also sehr einfach.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Rolle | |
Je 1 |
5.5 bis 9 | |
5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | |
pH-Papier |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier > pH-Bereich:5,5 bis 9
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur