Learn More
Thermo Scientific™ BLU9931, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468111000
413.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
BLU9931 | |
N-(2-((6-(2,6-Dichloro-3,5-Dimethoxyphenyl)Chinazolin-2-yl)amino)-3-Methylphenyl)Acrylamid | |
C26 H22 Cl2 N4 O3 | |
Fest | |
95% |
1538604-68-0 | |
100 mg | |
509,39 | |
Reagenz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344360 | Analysenzertifikat | 20/07/2020 |