Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen
Kombinieren Sie diese Kryoboxen mit verschiedenen Gittereinsätzen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
Marke:  Ratiolab™ 59574
42.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11852731
  • 54.96 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Rechteck
81
-80 °C
133 mm
75 mm
Pappe
Kryobox
Unterteilungen
10/Packung
133 mm
Name des Produkts
Ratiolab™ Kryoboxen > Anzahl der Wells: 81