Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 90201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
- Universelle und spezielle Indikatorpapiere - einfache pH-Messung
- Universelle und spezielle Indikatorpapiere werden in Kunststoffrollen geliefert, die den Schutz vor äußeren Einflüssen gewährleisten.
- Jederzeit gebrauchsfertig.
- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert abgelesen. Ermöglicht eine sehr einfache pH-Messung.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Rolle | |
Je 1 |
1 bis 11 | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
pH-Papier |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier > pH-Bereich: 1 bis 11
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur