missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ RackScan

Liest komplette Lagerregale mit bis zu 96 verschiedenen Fläschchen mit Barcode. Die Proben-IDs werden in nachgelagerte Datenbanken übertragen.

Marke:  Eppendorf™ 6002000006

10720.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16476879

  • 10762.88 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kamerabasierte Instrumente, die eine schnelle Bildgebung und Decodierung ermöglichen
  • Bequemes und einfaches Steckzubehör
  • Kleine Stellfläche, ideal als Tischgerät (und zur Integration)
  • Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
  • Support-Material für Fläschchen, das über die Eppendorf Homepage für Dokumentationszwecke zur Verfügung gestellt wird
  • Plug & Transfer mit Eppendorf™ eLABInventory und eLABJournal Software für eine komfortable Datenübertragung
  • RackScan s kann als Zubehör an RackScan b angebracht werden, um Barcodes auf seitlichen Etiketten zu lesen
  • Verschiedene Formate für hohe Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

RackScan b
PC/USB
Mehrere Fläschchen gleichzeitig scannen und die Probendaten an Ihre Probenmanagement-Software übertragen
RackScan Analysator-Software, USB-Kabel
Scanner (von unten)
LED
2D.
Maschinenlesbar
2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581
2D-codierte Röhrchen in SBS-Gestellen und Kryoboxen
RackScan Analysator-Software
USB
100/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ RackScan > Typ: Scanner (von unten)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt