Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Artikelnummer. p-8013769 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0.5 bis 5.5
1 bis 11
1 bis 14
3,8 bis 5,8
4 bis 7
5,4 bis 7
5.5 bis 9
6,4 bis 8
7,2 bis 9,7
9 bis 13
Packungsgröße:
1 Stück
5 M
5 Meter
5 Stück
Artikelnummer. 10797941
Marke: Macherey-Nagel™ 90204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
  • Universelle und spezielle Indikatorpapiere - einfache pH-Messung
  • Universelle und spezielle Indikatorpapiere werden in Kunststoffrollen geliefert, die den Schutz vor äußeren Einflüssen gewährleisten.
  • Jederzeit gebrauchsfertig.
  • Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert abgelesen. Ermöglicht eine sehr einfache pH-Messung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
pH-Bereich 1 bis 14
Format Rolle
Graduierungen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Menge Je 1
Typ pH-Papier