Learn More
Socorex™ Spritze
Resistente Spritzen aus Borosilikatglas können sterilisiert und wiederverwendet werden. Socorex™ Dosys™ Ganzglas-Spritzen sind eine kostengünstige Alternative zu Einwegspritzen aus Kunststoff und lassen sich einfach zur Reinigung zerlegen.
Marke: Socorex™ 155.0550
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas.
- Hervorragende Chemikalien-, Wärme- und Stoßbeständigkeit.
- Kostengünstige Alternative zu Einwegspritzen aus Kunststoff.
- Präzisionsgefertigter Kolben und Zylinder.
- Hervorragende Anpassung und Flüssigkeitsdichtigkeit (nicht gasdicht).
- Permanente, gut sichtbare Graduierungen.
- Luer-Lock-Stutzen aus Glas und Metall erhältlich.
- Kann bei Temperaturen bis zu 160 °C / 320 °F verwendet werden
- Einfache Zerlegung und Reinigung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Spritze | |
Je 1 | |
Luer-Lock |
Glas, Glas (Zylinder), Glas (Kolben), Metall (Spitze) | |
2 mL | |
1 bis 50 ml | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Spritze > Volumen: 1 bis 50 ml; Metallische Luer-Lock-Düse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur