Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, für die Biochemie, Pulver Artikelnummer.: 10687411
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, für die Biochemie, Pulver
Artikelnummer. 10687411
100 g
Click to view available options
Menge:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Artikelnummer. 10687411
Marke: Thermo Scientific Chemicals 417071000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweines (CAS-Nr. 9001-75-6) ist eine Peptidase, die häufig beim Enzymverdau von Proteinen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Pepsin ist eine Endopeptidase, die Proteine durch Hydrolysieren von Peptidbindungen aufspaltet.
  • Es ist die aktive Form des Pepsinogens, das in den Hauptzellen der Magenschleimhaut produziert wird.
Anwendungen
  • Pepsin dient häufig zur Herstellung von F(ab’)2-Fragmenten aus Antikörpern.
  • Es wurde zusammen mit anderen Enzymen verwendet, um die Effekte von Fixierung und des Enzymverdaus in immunhistochemischen Assays unter Verwendung paraffineingebetteter Gewebe zu demonstrieren.
  • Es kann zum Hydrolysieren trockener zervikaler Proben in Mäusen verwendet werden.
  • Kam für die Aufspaltung von rohem Weizengliadin zum Einsatz.
  • Diente zum Stimulieren des in-vitro-Magenverdaus von gekochtem Kabeljau, Kakaomasse und Ballaststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9001-75-6
Spezifikation
Menge 100 g
Produkttyp Pepsin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
ChargennummerA0451115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
ChargennummerA0400231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
ChargennummerA0443038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Catalog Number
ChargennummerA0414914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2022 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pepsin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, für die Biochemie, Pulver >