Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papain, Carica papaya Latex
Beschreibung
Papain, from papaya latex, has been used to digest carotid artery smooth muscle cells. Papain is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cystein-Protease; zersetzt die interzelluläre Matrix des Knorpels |
Molekulargewicht | 23 kD |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Lyophilisiertes Pulver, 23 kDa |
Menge | 100 mg |
Produkttyp | Protease |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P19L025 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | J61875.03,J61875.MB,J61875.MC |
S28K029 | Analysenzertifikat | 19/03/2025 | J61875.03,J61875.MB,J61875.MC |
P05L035 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | J61875.03,J61875.MB,J61875.MC |
N07L048 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | J61875.03,J61875.MB,J61875.MC |
M09L018 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | J61875.03,J61875.MB,J61875.MC |
Sicherheit und Handhabung
- Papain, Carica Papaya Latex
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Papain, Carica Papaya Latex
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen