missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Pepsin, für die Biochemie, Pulver

Artikelnummer. 10249370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
20 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10249370

Marke: Thermo Scientific Chemicals 417075000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweines (CAS-Nr. 9001-75-6) ist eine Peptidase, die häufig beim Enzymverdau von Proteinen verwendet wird.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

  • Pepsin ist eine Endopeptidase, die Proteine durch Hydrolysieren von Peptidbindungen aufspaltet.
  • Es ist die aktive Form des Pepsinogens, das in den Hauptzellen der Magenschleimhaut produziert wird.

Anwendungen

  • Pepsin dient häufig zur Herstellung von F(ab’)2-Fragmenten aus Antikörpern.
  • Es wurde zusammen mit anderen Enzymen verwendet, um die Effekte von Fixierung und des Enzymverdaus in immunhistochemischen Assays unter Verwendung paraffineingebetteter Gewebe zu demonstrieren.
  • Es kann zum Hydrolysieren trockener zervikaler Proben in Mäusen verwendet werden.
  • Kam für die Aufspaltung von rohem Weizengliadin zum Einsatz.
  • Diente zum Stimulieren des in-vitro-Magenverdaus von gekochtem Kabeljau, Kakaomasse und Ballaststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9001-75-6

Spezifikation

Menge 500 g
Produkttyp Pepsin

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt