Learn More
Thermo Scientific™ Trypsin, TPCK-Behandlung
Spaltung der Carboxylseite von Arg- und Lys-Resten mit Trypsin, das zur Blockierung der Chymotrypsin-Aktivität mit TPCK-behandelt wurde; das immobilisierte Format ermöglicht die Entfernung des Enzyms nach dem Verdau
Marke:  Thermo Scientific™ 20233
120.65 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11896734
  • 130.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TPCK-Trypsin ist eine Serin-Endoprotease, die für die Aminosäurenanalyse und Proteinsequenzierung, Kartierung und Strukturstudien geeignet ist. Die immobilisierte Form ermöglicht die Probentrennung nach der Behandlung.
Leistungsmerkmale:
  • Immobilisiertes TPCK-Trypsin beseitigt Trypsin-Kontamination in Verdau
  • TPCK hemmt die Chymotrypsin-Aktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce TPCK Trypsin
Pulver
Trypsin
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
50 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAB401046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number
ChargennummerZK396749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number20233
ChargennummerZK396749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number20233
ChargennummerZJ394197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number20233
ChargennummerZJ394196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number20233
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypsin, TPCK-Behandlung > 50mg