Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Thermo Scientific Molecular BioProducts PCR-Röhrchen und -Platten sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt.
Marke: Thermo Scientific™ 3414
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen effizient durch mit den Thermo Scientific™ PCR-Röhrchen und -Platten aus 100 % reinem Polypropylen.
Die Röhrchen besitzen eine dünne Wandung für die optimale Wärmeübertragung und sicher abschließende Deckel, um die Verdunstung zu minimieren. Die Platten besitzen erhöhte Well-Ränder, um einen einheitlichen Verschluss zu gewährleisten.- Die PurePak™ Verpackung verringert Kontaminationen, da die PCR-Röhrchen in 10 gesonderten PurePaks aufgeteilt sind.
- Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Durchsichtig, nicht steril
Spezifikation
Naturfarben | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Yes |
0,2 ml | |
Unsteril | |
Kuppelform | |
Tubes |