Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Thermo Scientific Molecular BioProducts PCR-Röhrchen und -Platten sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt.
53.09 € - 484.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Volumen (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Volumen (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10792742
|
Thermo Scientific™
3414 |
Naturfarben | Kuppelform | 0,2 ml | Tubes | N/A | ||||||
15232179
|
Thermo Scientific™
3415 |
Farblos | Flach | 0,2 ml | Platten | N/A | ||||||
15272179
|
Thermo Scientific™
3419 |
Farblos | Flach | 0,2 ml | Platten | N/A | ||||||
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen effizient durch mit den Thermo Scientific™ PCR-Röhrchen und -Platten aus 100 % reinem Polypropylen.
- Für eine optimale Wärmeübertragung haben die Röhrchen dünne Wände.
- Zur Minimierung der Verdunstung dichten die Verschlusskappen sicher ab.
- Erhöhte Ränder der Wells gewährleisten einheitliche Versiegelung.
- Thermo Scientific™ Purepak™ Verpackungen reduzieren Kontamination.
- Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Durchsichtig, nicht steril
Spezifikation
Unsteril | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates