Learn More
Corning™ PCR-Röhrchen
Die Konstruktion aus dünnwandigem Polypropylen gewährleistet eine gute Passform in Heizblöcken und damit eine optimale Wärmeübertragung. Corning™ PCR-Röhrchen halten Kräften bis 10,000 x g stand.
Marke: Corning™ 6531
Beschreibung
- Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
- Transparent
- Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Klar | |
96 Packung | |
Heizblöcke für schnelle Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
10.000 × g | |
Autoklavierbar | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Durchsichtig | |
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Konischer Boden | |
Polypropylen | |
Kuppelform | |
Tube |