Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10101801 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.0 mm
2.0 mm
3,0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
8 mm
9 mm
10.0 mm
12,5 mm
16 mm
Dicke (metrisch):
0,75 mm
1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 10101801
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für durchgehend zuverlässige und genaue Flüssigkeitstransfers.
Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 2.0 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 1.0 mm