Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.0 mm
2.0 mm
3,0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
8 mm
9 mm
10.0 mm
12,5 mm
16 mm
Dicke (metrisch):
0,75 mm
1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 3,0 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |