Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4
GREENER_CHOICE
PBS (10X), pH 7.4
Marke:  Gibco™ 70011036
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11594516
  • 27.30 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phosphatgepuffertes Salz (PBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium. Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ PBS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen von Gibco™ PBS erfordern möglicherweise eine Einstellung des pH-Wertes zum Zeitpunkt der Verdünnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
10 X
500 ml
2800 bis 3100 mOsm/kg
Für In-vitro-Diagnostik
15 bis 30 °C
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Säugetierzellkultur
7,3 bis 7,5
Flüssig
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    9
    Minuten
    12
    Sekunden
    6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4 > 500 ml