Learn More
Gibco™ PBS (10x), pH 7,4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12579099
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12579099
Marke: Gibco™ 70011044
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) kein Calcium und Magnesium
  • Konzentrierte Formen von Gibco PBS erfordern möglicherweise eine Einstellung des pH-Wertes zum Zeitpunkt der Verdünnung
  • 10-fach konzentriertes PBS wird wie folgt hergestellt: ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Farbe Weiß
Konzentration 10x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,4
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 2800 bis 3100 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.