Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11504526
Click to view available options
Menge:
500 ml
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11504526
Marke: Gibco™ 70011051
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
PBS (10X), pH 7.4
Phosphatgepuffertes Salz (PBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium. Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ PBS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen von Gibco™ PBS erfordern möglicherweise eine Einstellung des pH-Wertes zum Zeitpunkt der Verdünnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 10 x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,3 bis 7,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 x 500 ml
Osmolalität 2800 bis 3100 mOsm/kg