Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents
Häufig verwendeter Puffer
Marke:  Fisher BioReagents BP399-500
28.49 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10468543
  • 31.70 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Häufig verwendeter Puffer
  • Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit der konzentrierten Fisher BioReagents 10x PBS-Lösung – einfach nach Bedarf verdünnen
  • 10x-Lösung enthält 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl und 0,119 M Phosphate
  • Der pH-Wert einer 1x-Lösung aus dieser konzentrierten Lösung beträgt ∼7,4. Um eine 1x-Lösung vorzubereiten, mischen Sie eine Einheit des Fisher BioReagents 10x PBS-Lösung mit 9 Einheiten von Reinstwasser, wie z. B. BP2819
  • Gefiltert und getestet auf Fehlen von DNase, RNase und Protease
  • PBS wird in vielen biochemischen Anwendungen zur Aufrechterhaltung des pH-Werts verwendet
  • Nur für Laborforschung vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Poly-Flasche
500 ml
Flüssig
Name des Produkts
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 10X-Lösung, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 500 ml