Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
Marke: Intelsius™ BZ013
Beschreibung
- Suitable for use within Category B packaging solutions
- Tamper evident seal
- Simple close system for fast sample collection
- Uniquely numbered for sample traceability
- External document pouch for relevant paperwork
- Certified to withstand 95 kPa
Spezifikation
50 mL Absorbent | |
A6 | |
139 x 99 mm (5.5 x 3.9 in.) |
UN3373 | |
Sample Transport Bag |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.