Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
Encompass_Preferred
92.69 € - 570.14 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UN3373
Typ Sample Transport Bag
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17404612
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Intelsius™
BZ013
A6 139 x 99 mm (5.5 x 3.9 in.)
438.13 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15604886
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Intelsius™
BZ008
A5 201 x 152 mm (7.9 x 6.0 in.)
92.69 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17494602
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Intelsius™
BZ009
A4 284 x 200 mm (11.2 x 7.9 in.)
171.90 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17414612
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Intelsius™
BZ015
A3 394 x 310 mm (15.5 x 12.2 in.)
570.14 €
250 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Suitable for use within Category B packaging solutions
  • Tamper evident seal
  • Simple close system for fast sample collection
  • Uniquely numbered for sample traceability
  • External document pouch for relevant paperwork
  • Certified to withstand 95 kPa
Spezifikation
Spezifikation
UN3373
Sample Transport Bag
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Intelsius™ PathoSeal™ 95