Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 2
Enthalten eine Vielzahl von Peptonen tierischen Ursprungs und Peptone ohne tierischen Ursprung, die viele essentielle Nährstoffe bieten, die für die Herstellung von Impfstoffen für Mensch und Tier benötigt werden.
Marke: Gibco™ 215367
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet praktisch verpackte, nicht GMP-konforme 100-g-Proben dieser Peptone, die am besten für die Impfstoffproduktion geeignet sind und enthält:
- Bacto Hefeextrakt – Diese Hefe hat den höchsten Gehalt an Kohlenhydraten unserer Hefeprodukte und funktioniert gut in einer Vielzahl von numanmedizinischen und veterinärmedizinischen Impfstoffen
- Phytone Pepton und Difco Soyton – beide ein Enzymverdau aus Soja, sind ebenfalls eine reiche Kohlenhydratquelle. Diese Produkte können gut sowohl für mikrobielle Fermentationsprozesse als auch bei Säugetierzellkulturen wie CHO eingesetzt werden. Das Mischen dieser Sojapeptone mit Hefepeptonen hat sich als zusätzlicher Nutzen für Kulturen erwiesen.
- Bacto Proteose-Pepton Nr. 2 und Bacto Proteose-Pepton Nr. 3 – Diese enzymatischen Verdaue von Schweineprotein liefern Nährstoffe für anspruchsvolle Mikroorganismen Bacto Proteose-Pepton Nr. 3 kann Serum in vielen Anwendungen ersetzen und hilft, die Produktion monoklonaler Antikörper und rekombinanter Proteine in CHO-Zellen zu erhöhen
- Bacto Casaminosäuren – dieses Supplement bietet einen geringen Salz- und Eisengehalt und ist somit ein ausgezeichneter Zusatz für Medienrezepturen, bei denen der Stickstoffbedarf minimal ist
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. | |
Trockenkulturmedien | |
je 1 |
Pulver | |
für Mensch und Tier | |
Impfstoffe tierischen und nicht tierischen Ursprungs |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
User Guide: Starter Pak No. 2
Version: C.0
DateigrößeVersion: 111.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Starter Pak No. 2 > Menge: Je 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur